Frascos de centrífuga, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
525-2471EA 114 EUR
525-2471
Frascos de centrífuga, Nalgene®
Frascos Frascos de centrífuga
PC, fondo redondo, esterilizable en autoclave con cierre de rosca de PP.
  • Transparentes, excelente resistencia a productos químicos
  • Resisten hasta 27 500 ×g
  • Utilizar con adaptador ref. 525-2401