Grifos, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
216-4423EA 45.6 EUR
216-4423
Grifos, Nalgene®
Válvulas de cierre
PP, con adaptador para manguera de HDPE.
  • Muy buena resistencia a los productos químicos, resiste temperaturas de hasta +135 °C, autoclavable
  • Acoplable a mangueras de diámetro interior de 16 mm
  • Con adaptador para mangueras de 6 a 9 mm de diámetro interior
Grifo estándar para bombonas de Nalgene®.