Frascos de nivelado, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
215-1425EA 47.9 EUR
215-1425
Frascos de nivelado, DURAN®
Frascos Aspiradores
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica, autoclavable
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios bruscos de temperatura
cuello con reborde y conveniente mango lateral en la parte inferior del frasco. Zona para rotular blanca y esmerilada.
Certificaciones: DIN 12037