Adaptadores en cruz, universales, giratorios
Proveedor: Avantor
241-0113EA 105 EUR
241-0113
Adaptadores en cruz, universales, giratorios
Abrazaderas Adaptadores en cruz
Bosshead made of laboral aluminium alloy for connecting two retort rods at any angle.
  • Tornillo moleteado para fijar el manguito en ángulo
  • Tornillos T para fijar las barras del trípode