Nueces para bastidores, 90°
Proveedor: Bochem
241-7185EA 53.3 EUR
241-7185 241-7186
Nueces para bastidores, 90°
Abrazaderas Adaptadores en cruz
  • Capacidad de fijación hasta 13 mm
  • Ángulo: 90°
  • Con tornillos de apriete manual