¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (107)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "Navecillas de pesaje"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/83/80/18368380.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Plato, pesaje, micro, redondo, VWR®, 0,35 ml, Aluminio, Forma: Redondo, - mm, Ø×h int.: 13×3,5 mm
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Aluminio
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Platillos de pesaje, redondos, VWR®, 20 ml, Aluminio, Forma: Redondo, Ø×h int.: 44×13 mm
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Navecillas de pesaje desechables, VWR®, 5 ml, PS, Antiestático: +, Forma: Diamond, 55×35×6 mm, blanco
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Weighing boat, VWR®, Porcelain, glazed, Longitud: 64 mm, Ancho: 29 mm
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Navecillas de pesaje desechables, VWR®, 7 ml, PS, Antiestático: +, Forma: Square, Small, 46×46×8 mm, azul
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   VWR® paper weighing boats are a first in eco friendly laboratory consumables.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Bandejas de pesaje desechables, Con pico de vertido, VWR®, PS, Antiestático: -, Forma: Flat bottom, 83×132×26 mm, blanco
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 34
  1  2  3  4  5  Siguiente