Esta buscando: Papeles de Blotting
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Este papel súper grueso se usa para completar el sándwich de secado. La textura suave y uniforme garantiza el contacto continuo del tampón desde la cá...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Ideal para usar como mechas en la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos. Proporciona un flujo uniforme de tampón a través del gel hasta la mem...
Proveedor: Ahlstrom-Munksjö
Descripción: Ahlstrom-Munksjö ofrece una gama completa de papeles de algodón de alta calidad y gran absorbencia, ideales para el análisis cromatográfico y los méto...
Proveedor: OWL SCIENTIFIC
Descripción: Papel de Blotting, Owl™, para el electroblotting semiseco, Algodón, Sheets, 180×200 mm, Peso: 183 g/m², Grosor: 0,83 mm
Proveedor: Sartorius
Descripción: Su superficie extremadamente lisa y su espesor relativamente elevado les confieren unas propiedades de absorción superiores y una uniformidad en toda ...
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Estos papeles de filtro para Western blot son hojas de algodón precortadas para la transferencia húmeda o semiseca, pasiva o electroforética, de prote...
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Papel de filtro diseñado específicamente para Western blotting.
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
Descripción: Celulosa pura producida en su totalidad a partir de borras de algodón de la más alta calidad sin aditivos de ningún tipo.
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
Descripción: Este papel para transferencia de uso general está fabricado de materia pura sin procesar con una alta absorbancia y se utiliza como soporte de gel y m...
Numero del catalogo: (515-8110)
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
Descripción: Tiras de papel absorbente de celulosa para eliminar el exceso de líquidos, por ejemplo, de las muestras del microscopio.
UOM: 1 * 100 UN
Numero del catalogo: (631-0866)
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Papel de Blotting, Spare for no. 1238, Sheets, 200×45 mm
UOM: 1 * 25 UN
Proveedor: Cytiva
Descripción: Papel de Blotting, Sheets, 90×105 mm
Proveedor: Cytiva
Descripción: Papel de Blotting, Sheets, 210×260 mm
Numero del catalogo: (RPN6101M)
Proveedor: Cytiva
Descripción: Papel para transferencia para laboratorios de investigación para su uso en electroforesis en gel en todas las aplicaciones de biología molecular y est...
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: Merck
Descripción: Papel de Blotting, Western blotting, Immobilon™, Calidad cromatográfica, hidrófobo, grosor de 550 μm, Sheets, 70×84 mm
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom