Esta buscando: Cestas
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estas cestas de alambre están fabricadas en acero inoxidable pulido electrolíticamente y resistente a la oxidación.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estas cestas de alambre están fabricadas en acero inoxidable pulido electrolíticamente y resistente a la oxidación.
Numero del catalogo: (216-2254)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Esta cesta de alambre está fabricada en acero inoxidable pulido electrolíticamente y resistente a la oxidación.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Estas cestas de acero inoxidable están diseñadas para transportar, almacenar, limpiar y esterilizar utensilios de laboratorio.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Acero inoxidable.
Proveedor: HUPFER METALLWERKE
Descripción: Estas cestas de malla fina, fabricadas en acero inoxidable y electropulidas, están diseñadas para guardar piezas pequeñas y accesorios.
Proveedor: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descripción: Cestas de inmersión, Cesta Hostalen con correas más largas, para S 40, S 40/H, Redondo, An×F×Al: 200×95×57 mm
Numero del catalogo: (BURK9650-0653)
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Cesta, hecha de PE.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BOCH10120)
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Estas cestas rectangulares de acero inoxidable están diseñadas para transportar, almacenar, limpiar y esterilizar utensilios de laboratorio.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (142-0013)
Proveedor: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descripción: Cesta, alambre
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Hecho de PE, translúcido.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Acero inoxidable 18/10.
Proveedor: HUPFER METALLWERKE
Descripción: Acero inoxidable.
Promoción
Numero del catalogo: (HUPF8600029)
Proveedor: HUPFER METALLWERKE
Descripción: Estas papeleras de alambre están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, son independientes o se pueden colgar.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: RSG
Descripción: Estas cestas de alambre electropulidas están fabricadas en acero inoxidable ¹⁸/₁₀.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Fabricado en HDPE. Las cestas para pipetas resistentes a los productos químicos protegen las pipetas de vidrio de las roturas.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom