Esta buscando: Bolsas de eliminación de residuos
60  results were found
SearchResultCount:"60"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Para la eliminación segura de residuos de laboratorio, como por ejemplo, puntas de pipeta, placas de Petri desechables, tubos de muestras, etc. PP, 40...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Bolsas resistentes, ideales para desechar residuos biológicamente peligrosos que primero deben esterilizarse en autoclave. Se suministra completo con ...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Sturdy bags, ideal for disposing of biologically hazardous waste that must first be autoclaved. Complete with wire closures that allow expansion of th...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These bags are ideal for autoclaving polystyrene containers and other items contaminated by pathogenic agents (petri dishes, microtitre plates, pipett...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estas resistentes bolsas son ideales para desechar desechos biológicamente peligrosos que primero deben esterilizarse en autoclave. PP, 50 µm de espes...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Constructed of durable PP with feature the universal biohazard symbol in black.
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Bolsas resistentes, ideales para desechar residuos no peligrosos que primero deben esterilizarse en autoclave. En PP de 50 µm de espesor, transparente...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These bags are ideal for autoclaving polystyrene containers and other items contaminated by pathogenic agents (petri dishes, microtitre plates, pipett...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Sturdy, temperature resistant bags, ideal for disposing of hazardous waste that must first be autoclaved. Can also be used for autoclaving other produ...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Ideal for processing biohazardous materials that require autoclaving prior to disposal. Available with or without temperature indicator. High integrit...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Bolsas resistentes, ideales para desechar residuos biológicamente peligrosos que primero deben esterilizarse en autoclave. PP, 75 µm de espesor, naran...
Numero del catalogo: (129-1575)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Sturdy, temperature resistant bags, ideal for sterilising animal cages.
UOM: 1 * 250 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Bucket liners create an impermeable barrier between the disinfectant and receptacle.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Designed for safe and secure transport of a specimen container and documentation, these 51 µm thick bags feature a pouch to keep the paperwork separat...
Proveedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descripción: Ready to use pre-sterilised trash bags make it easy to remove waste from pharmaceutical production areas without introducing potential sources of cont...
Proveedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descripción: Reduce the number of janitorial steam sterilisation loads by using gamma irradiated mop bucket liners. Instead of before every cleaning, the mop bucke...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 60
no targeter for Bottom