¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (30)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Bolsas de esterilización
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/54/18989854.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  SÜDPACK MEDICA
Descripción:   Bolsas de esterilización termoselladas con una cara de papel (60 g/m²) y una cara de polietileno o polipropileno transparente premontada.
Proveedor:  SÜDPACK MEDICA
Descripción:   Bolsas de poliamida y bolsas para todas las aplicaciones de esterilización con calor seco. Dos caras de plástico premontadas con vista de esterilizaci...
Proveedor:  SÜDPACK MEDICA
Descripción:   Estas bolsas autoadhesivas con indicadores despegables se suministran con una cobertura de papel de 60 g/m² y una cobertura transparente realizada en ...
Proveedor:  SÜDPACK MEDICA
Descripción:   Sterilisation pouche, Bolsa con una cara de papel y una cara de polietileno o polipropileno verde, l×a: 75×250 mm
Proveedor:  SÜDPACK MEDICA
Descripción:   La película de bolsa tubular está disponible como bolsa plana o plegada en diferentes tamaños. En la película encontrará consejos de uso.
Proveedor:  SÜDPACK MEDICA
Descripción:   Bolsa para esterilización, Bolsas de aluminio, película adhesiva de OPA/ALU/PE, Material: Polyamide (PA), l×a: 210×350 mm
Proveedor:  SÜDPACK MEDICA
Descripción:   Bolsas tubulares planas de LDPE de 80 µ: calidad farmacéutica para esterilización γ.
Numero del catalogo: (CARD92308)
Proveedor:  CARDINAL HEALTH RMS
Descripción:   These sterilization pouch combines a blue film and a medical grade paper to provide breathability, sterile barrier and indication of processing. To op...
UOM:  1 * 200 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 15
  1  2  Siguiente