Kodak BioMax® MR Film
Proveedor: Carestream Health
Kodak® BioMax®
730-3245EA 0 EUR
730-3245 730-2543 730-1106 733-2419
Kodak BioMax® MR Film
Películas de autorradiografía Películas
BioMax® MR es una película de emulsión única que proporciona la máxima resolución y sensibilidad para detección de muestras marcadas con ³⁵S, ³²P y ¹⁴C. La emulsión, que recubre sólo uno de los lados de una base transparente, proporciona la máxima resolución y claridad de fondo para la detección de todos los marcadores, permite una  lectura de geles de secuenciación más sencilla y exacta. La película BioMax MR proporciona también la máxima resolución para la detección directa de muestras marcadas con ³²P, logrando bandas de respuesta más intensas y nítidas que se pueden visualizar con gran detalle. La película BioMax MR es adecuada para la detección de la mayoría de las muestras marcadas por quimioluminiscencia. Aunque no es tan sensible como BioMax MS, la película BioMax MR ofrece alta resolución y se recomienda para las aplicaciones de quimioluminiscencia para Western en las que las exposiciones son relativamente cortas.
  • Máxima resolución y poco ruido de fondo para una lectura fácil y precisa de los geles de secuenciación. Recomendada para muestras marcadas con ³⁵S, ³²P y ¹⁴C
  • La sensibilidad que se logra con la tecnología de emulsión T-Grain es de dos a cuatro veces mejor que la de otras películas, lo cual proporciona una mayor capacidad de detección para bandas de baja intensidad. Adecuada para procesamiento manual o automático
Envase: hojas no intercaladas, 50 por caja.