Esta buscando: Películas de autorradiografía
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: CL-XPosure™ Film is a clear blue X-ray film recommended for the detection and documentation of blotting assays.
Proveedor: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descripción: BioMax® Light is a double emulsion film that provides maximum clarity and sensitivity for detection of chemiluminescent-labelled samples. BioMax® Ligh...
Promoción
Proveedor: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descripción: These micrography films offer considerable latitude in performance and flexibility for most electron microscopy applications. They are suitable for me...
Promoción
Proveedor: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descripción: Película de autorradiografía, Kodak® BioMax®, X-OMAT AR-2 (XAR), Individually wrapped sheets, 350×430 mm
Proveedor: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descripción: Designed for use with gamma emitters such as ¹²⁵I and high-energy beta emitters, such as ³²P, the BioMax™ TranScreen HE intensifying screen offers the...
Proveedor: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descripción: The BioMax® MS intensifying screen is optimised for use with BioMax® MS film to maximise sensitivity for detection of ³²P and ¹²⁵I labelled samples.
Proveedor: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descripción: BioMax® MS es una película de autorradiografía multiuso de alto rendimiento y máxima sensibilidad. Si se usa con la pantalla intensificadora BioMax® T...
Numero del catalogo: (730-3245)
Proveedor: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descripción: BioMax® MR es una película de emulsión única que proporciona la máxima resolución y sensibilidad para detección de muestras marcadas con ³⁵S, ³²P y ¹⁴...
UOM: 1 * 50 UN
Proveedor: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descripción: X-OMAT® LS es una película económica de color azul para cuando no se requiere el rendimiento máximo de la película BioMax® MR, BioMax® MS o X-OMAT® AR...
Numero del catalogo: (GEHE18-1032-27)
Proveedor: Cytiva
Descripción: Película de autorradiografía
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Cytiva
Descripción: Amersham™ Hyperfilm™ ECL™ is constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch laye...
Proveedor: Cytiva
Descripción: Amersham Hyperfilm™ MP is a multipurpose film constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an ...
Proveedor: Cytiva
Descripción: Storage phosphor screens capture latent images produced by ionising radiation (X-ray, β, and γ emissions from isotopes such as 14C, 3<...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom