Adaptadores colectores con toma de vacío, recto o acodado
Proveedor: Lenz
201-0370EA 34.3 EUR
201-0370 201-0371 201-0369 201-2416 201-2417 201-2411 201-2412 201-0368
Adaptadores colectores con toma de vacío, recto o acodado
Componentes para destilación Adaptadores para destilación
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Hembra con junta esmerilada estándar, salida con punto de goteo y oliva de vidrio para vacío. Disponible en formato recto o acodado con un ángulo de 105°.