Esta buscando: Adaptadores con juntas de rótula
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Made from DURAN® tubing.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Spherical joints, balls, inch sizes, DURAN® Borosilicate glass, Macho: S 13/5, Hembra: -
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Made of stainless steel.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Made of DURAN®, borosilicate glass.
Proveedor: VACUUBRAND GMBH + CO
Descripción: These small flanges made of stainless steel.
Proveedor: VACUUBRAND GMBH + CO
Descripción: These small flanges with female ground joint are made of stainless steel.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
Numero del catalogo: (WITG0.998.129)
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: SciLabware
Descripción: Made of borosilicate glass.
Promoción
Proveedor: JUCHHEIM KARL KURT GMBH & CO K
Descripción: For reaction vessels, 316 stainless steel, thread length 14 mm.
Proveedor: SciLabware
Descripción: Made of PYREX®, borosilicate glass.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom