Máquinas de limpieza y desinfección, PG 8535 y PG 8536, Mielabor
Proveedor: Miele
141-0606EA 12530 EUR
141-0606 141-0605 141-0604 141-0603 141-0609 141-0608 141-0607 141-0565 141-0569 141-0568 141-1399 141-0601 141-0567 141-0644 141-0600 141-0566 141-0643 141-0590 141-0593 141-0592 141-0570 141-0591 141-0638 141-0637 141-0636 141-0597 141-0596 141-1008 141-1009 141-0595 141-0635 141-0612 141-0634 141-0633 141-0611 141-0599 141-0610 141-0560
Máquinas de limpieza y desinfección, PG 8535 y PG 8536, Mielabor
Lavadoras de vidrio
Estas máquinas de limpieza y desinfección con sistema de secado y cajón integrados se han diseñado para el tratamiento de instrumentos clínicos y OP, así como para el lavado de utensilios de vidrio de laboratorio en los sectores de laboratorios de investigación, de biología y de farmacia. La nueva gama PG 85 ofrece una amplia variedad de innovaciones como controles PROFITRONIC+ programables libremente, monitorización del brazo de dosificación PerfectSpeed, controles de dispensación PerfectFlow independiente de la temperatura basadas en ultrasonidos, así como en la medición de conductividad PerfectPureSensor.
  • Controles PROFITRONIC+ programables libremente con 64 ranuras para programas y programas de desinfección y limpieza estandarizada; ranuras de programas vacantes para programas compilados por el usuario
  • Economía perfecta: materiales duraderos, tiempos de ciclo cortos, bajo consumo de energía y agua
  • Sistema de suministro de agua higiénico con admisión de agua fresca en cada fase del programa
  • Comodidad del usuario óptima y procesos de lavado definidos de manera precisa
  • Sin prelimpieza ni postlimpieza manual
PerfectTouchControl: fáciles de usar, los desinfectantes-limpiadores de la serie PG 85 incorporan una pantalla táctil. Una pantalla totalmente a prueba de pulverización de sustancias químicas permite una desinfección con toallitas más eficaz y sencilla. La interfaz hombre-máquina incluye el uso de un número muy limitado de controles; todos los pasos en el proceso aparecen en la pantalla en el idioma del usuario. Los usuarios pueden seleccionar una opción de una lista de 20 idiomas.
PerfectSpeedSensor: para garantizar unos resultados de limpieza y desinfección perfectos y seguros, la velocidad rotacional de los brazos de dosificación deben encontrarse dentro de los límites definidos. Con el nuevo sensor del brazo de dosificación PerfectSpeed, la velocidad de cada brazo de dosificación individual se monitoriza y documenta de manera precisa, independientemente de si se encuentra en el armario o en unidades móviles y cestas cuadradas. La función de monitorización del brazo de dosificación utiliza una tira sensora que se encuentra ubicada fuera del armario con el objeto de detectar el paso de los brazos de dosificación y garantizar que la velocidad se encuentra dentro del rango. La información que se muestra en pantalla indica si los valores son correctos o si el usuario debe intervenir. En caso de desviación de los valores objetivo, se emitirá un mensaje de error o el programa se interrumpirá inmediatamente para permitir al usuario tratar la causa del error, en función de los parámetros del sistema.
PerfectFlowSensor: el nuevo PerfectFlowSensor de Miele con tecnología de ultrasonidos ofrece unos niveles de seguridad considerablemente mayores que los sistemas convencionales. El PerfectFlowSensor es una característica estándar en el PG 85 y garantiza un grado de precisión incomparable hasta el momento en el control y la monitorización del flujo volumétrico, independientemente de las temperaturas ambiente y de la viscosidad. Cualquier desviación de las cantidades objetivo se detecta de manera segura y se garantiza la reproducibilidad de los procesos validados. Se emite un mensaje de error o el programa se interrumpe si los valores se encuentran fuera del rango de tolerancia.
Carcasa externa y depósito de acero inoxidable.
PerfectPureSensor: los residuos en el agua de enjuague final pueden tener un impacto negativo en el rendimiento del reprocesamiento, en ocasiones incluso con consecuencias catastróficas. Con el nuevo sistema de monitorización de conductividad PerfectPureSensor equipado con el nuevo PG 8536, las sustancias no deseadas en el agua de enjuague como las sales disueltas de sustancias químicas de procesos alcalinos o ácidos se detectan de manera fiable y se reducen a los niveles que haya definido el usuario. El registro de la conductividad durante todo el proceso ofrece una mayor seguridad a la hora de garantizar la reproducibilidad precisa de los procesos validados.
Certificaciones: Cumple las normas VDE, VDE-EMC, DVGW, MDD CE 0366, IP 20
Información para pedidos: Las cestas se deben pedir por separado.