Sistemas de agua pura y ultrapura, Milli-Q® Direct
Proveedor: Merck
Milli-Q®
MILLZR0Q016GEEA 10360 EUR
MILLZR0Q016GE 171-0659 171-0569 171-0567 171-0568 171-0579 171-0566 171-0574 171-0564 171-0575 171-0573 171-0551 171-0570 171-0582 171-0571
Sistemas de agua pura y ultrapura, Milli-Q® Direct
Purificación de agua Sistemas de agua pura y ultra pura
El sistema Milli-Q® Direct produce agua ultrapura Tipo 1 de resistividad 18,2 MΩ.cm a 25 °C y <5 ppb de Carbono Orgánico Total (TOC) directamente de agua del grifo. También produce agua pura Tipo 3 para aplicaciones básicas de laboratorio, a flujos de 8 y 16 l/hr (hasta 300 L/día).
  • Proporciona dispensación manual y volumétrica de agua a alto y bajo flujo (hasta 2 L/min)
  • Control de descarga de agua a través de la opción de pedal de control, sin necesidad de usar las manos
  • El completo sistema de monitorización, comprueba sistemáticamente la temperatura, presión, conductividad y RO del agua usando medidores calibrados en los diferentes pasos
El agua pura Tipo 3 es almacenada en un reservorio desde el cual puede ser dispensada el agua a través de una válvula para ser usada para técnicas analíticas con sensibilidad de ppm o superiores. Puede ser enviada por una bomba para la alimentación de instrumentos como un lavabajillas para instrumentación de vidrio o para un posterior proceso de producción de agua ultrapura (Tipo 1) en el Milli Q. El agua Tipo 1 es adecuada para la mayor parte de aplicaciones críticas en el laboratorio. Un amplio rango de filtros finales permiten adaptar su agua ultrapura para la aplicación específica en un momento: tendría que cambiar de un filtro MillipakTM Express 40 para aplicaciones generales por un Pak LC para producción de agua de grado UHPLC o LC-MS, o un filtro BioPakTM para conseguir agua libre de pirógenos y de nucleasas para PCR u otras aplicaciones en biología molecular.
Completo soporte de calidad: disponibles certificados de conformidad, calidad, calibración y documentos de cualificación bajo petición