Papel almidón yoduro Reag.Ph.Eur., Supelco®
Proveedor: Merck
1.09512.0003EA 23.44 EUR
1.09512.0003
Papel almidón yoduro Reag.Ph.Eur., Supelco®
Papeles de pruebas Papeles indicadores
Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.