VWR® Fixing Solution
Proveedor: Avantor
VWR®
87970.260EA 155 EUR
87970.260
VWR® Fixing Solution
Tintes Reactivos de microscopía y tinción
Fixing solution with 0,02% formaldehyde in methanol 50% (v/v)).
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.