Fenilhidracinio cloruro 0,36% in hydrochloric acid 5% Reag. Ph. Eur. 1064501
Proveedor: VWR Chemicals
87892.230EA 158 EUR
87892.230
Fenilhidracinio cloruro 0,36% in hydrochloric acid 5% Reag. Ph. Eur. 1064501
Fenilhidracinio cloruro
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.
Formula: C₆H₉ClN₂
MW: 144,6 g/mol
Número MDL: MFCD00012924
Núm. CAS: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
UN: 1789
ADR: 8,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/26/2297426.jpg
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022