Sodio hidrogenocarbonato 0.5 mol/l en solución acuosa Reag. Ph. Eur. 1081301
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hidrogenocarbonato de sodioSodio bicarbonato
87932.290EA 262 EUR
87932.290
Sodio hidrogenocarbonato 0.5 mol/l en solución acuosa Reag. Ph. Eur. 1081301
Sodio hidrogenocarbonato
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.
Formula: NaHCO₃
MW: 84,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/81/16640581.jpg
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022