Silicagel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
288624-1KGEA 213 EUR
288624-1KG 288624-250G 288624-5KG
Silicagel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4