Esta buscando: Linternas
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (SIMEDI0070)
Proveedor: Industrial Physics
Descripción: LED rechargeable flashlight, Atex zone 1 with scratch proof PC lens and safety switch, NiMH battery pack
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (SIMEDI0035)
Proveedor: Industrial Physics
Descripción: This powerful TQC aluminium LED pocket flashlight produces a very impressive 200 lumens and provides a projection distance of 250 m. It is suitable fo...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (PRTWPA50SIR)
Proveedor: Portwest
Descripción: Head light with tilt control, made of ABS, used to aim the light where it is needed most. Designed for a wide array of tasks, from security to everyda...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (PRTWPA54BKR)
Proveedor: Portwest
Descripción: Strong and durable precision engineered aluminium shell torch, uses new CREE technology which is up to 10 times brighter than current L.E.D bulbs.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (PRTWPA63YBR)
Proveedor: Portwest
Descripción: This torch is designed for a wide array of tasks, from security to everyday use.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-1950)
Proveedor: UVEX
Descripción: Linterna frontal LED KS-6001 con dos tipos de haz.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VARIAN
Descripción: These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Numero del catalogo: (VART16611101421)
Proveedor: VARTA GERAETEBATTERIE
Descripción: This pen light is suitable for everyday situations whenever you need a flashlight.
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom