¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (4)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Limpiadores de manos y dispensadores de jabón
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (129-0486)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Los dispensadores de jabón Touch-Free reducen con gran eficacia la contaminación cruzada y el desperdicio en la sala limpia y las áreas auxiliares.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  SCA (MOLNLYCKE) (SCAA)
Descripción:   These dispensers with their modern design are suitable for a high image washroom interior.
Numero del catalogo: (ZVGA60814-02)
Proveedor:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Descripción:   The long life soap dispenser can be filled with all off-the-shelf liquid soaps.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (ZVGA60810-11)
Proveedor:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Descripción:   This durable zetMatic® dispenser is made from robust plastic. It can be perfectly integrated into every washroom.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Deb-STOKO
Descripción:   This dispenser made from steel is available with or without long arm lever.
Numero del catalogo: (115-0648)
Proveedor:  Deb-STOKO
Descripción:   Rugged plastic housing make this dispenser easy to use and to refill in showers.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (115-1513)
Proveedor:  Deb-STOKO
Descripción:   Dispensador para limpieza de mano, Aluminio, gris/blanco, 1000 ml, 94×162×316 mm
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (141-0283)
Proveedor:  WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Descripción:   This sanitiser dispenser is suitable for use in cleanrooms.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 24
  1  2  3  Siguiente