N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato
Proveedor: Biotium
Atención
Sinónimos: EDC HClEDC
59002.EA 140 EUR
59002.
N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato
N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato
Formula: C₈H₁₇N₃·HCl
MW: 191,7 g/mol
Pto. de fusión: 112…113 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012503
Núm. CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/32/20961432.jpg