Tiamina clorhidrato
Proveedor: PanReac AppliChem
A0955.0250EA 192 EUR
A0955.0250
Tiamina clorhidrato
Tiamina clorhidrato
Formula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337,27 g/mol
Pto. de fusión: 252 °C
Densidad: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012780
Núm. CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Índice Merck: 12,09430