VWR®, Placas de cultivo celular
Proveedor: VWR
VWR®
734-2816EA 234 EUR
VWRU10062-878 VWRU10062-888 VWRU10062-876 734-2816 734-2817 734-2818 734-2317 734-2318 VWRU10062-882 734-2319 734-2814 VWRU10062-880 734-2815 734-2797 VWRU10062-890 734-2754 734-2320 734-2793 734-2321 734-2794 734-2795 734-2322 734-2796
VWR®, Placas de cultivo celular
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
VWR® cell and tissue culture dishes are available with a choice of surface treatments.
TC-treated: Estas placas se someten a un tratamiento de plasma con gas al vacío o corona para conseguir una fijación y un crecimiento celulares consistentes.
Non-treated: Las placas de cultivo celular y tisular no tratadas son ideales para aplicaciones en las que no se desea la fijación de células.
Temperatura de funcionamiento: de –20 a +50 °C. No esterilizable en autoclave.
Certificaciones: ISO 13485:2016 y ISO 9001:2015.