Anaranjado de metilo 0,2% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos:
Metilnaranja
PRLS87182.260EA
0
EUR
PRLS87182.260
Anaranjado de metilo 0,2% en solución acuosa
Anaranjado de metilo
Formula:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327,34 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007502 Núm. CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 |