Anaranjado de metilo 0,1% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Metilnaranja
38695.APEA 38.6 EUR
38695.AP
Anaranjado de metilo 0,1% (w/v) en solución acuosa
Anaranjado de metilo
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Physical Form: Liquid
Density: 0.987
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00007502
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Densidad: 0,987
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007502
Núm. CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3