Anaranjado de metilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Peligro
|
Sinónimos:
Metilnaranja
M-Clarity™ quality level = MQ200
114510-25GEA
34
EUR
114510-25G
114510-100G
114510-500G
NOVS114510-25G
Anaranjado de metilo, Sigma-Aldrich®
Anaranjado de metilo
Formula:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327,34 g/mol Pto. Ebullición: ∼90 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: > 300 °C Densidad: ∼1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007502 Núm. CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN: 3143 ADR: 6.1,III Índice Merck: 12,06180 |