Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica, puro indicator
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-(p-(Dimetilamino)fenilazo)benzoato de sodio
ACRO151410250EA 34.7 EUR
ACRO151410250 ACRO151411000 ACRO151415000
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica, puro indicator
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
Formula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
MW: 291,28 g/mol
Pto. de fusión: ? 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002426
Núm. CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Índice Merck: 13,06142
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1% in water) clear to faint turbid solution
Visual transition interval from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)