Colquicina
Proveedor: Enzo Life Sciences
Peligro
ALEXALX380033G001EA 125 EUR
ALEXALX380033G001
Colquicina
Colquicina
Formula: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399,44 g/mol
Pto. de fusión: 154…156 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078484
Núm. CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 12,02536
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/40/45390440.jpg