N-Bencil-N-metilanilina, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40106.0025EA 59.4 EUR
8.40106.0025
N-Bencil-N-metilanilina, Sigma-Aldrich®
N-Bencil-N-metilanilina
Formula: C₁₄H₁₅N
MW: 197,28 g/mol
Densidad: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035788
Núm. CAS: 614-30-2
EINECS: 210-375-4
UN: 1602
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.009 g/l (20 °C)
Melting Point 8 °C
Molar Mass 197.28 g/mol
Boiling Point 311 °C (1013 hPa)
Flash Point 152 °C
Density 1.046 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C DIN 51794
Synonyms Benzylmethylphenyl amine
Hill Formula C14H15N