Accesorio Cryolys® para Precellys 24 y Evolution
Proveedor: Bertin
Cryolys®
432-3756EA 0 EUR
432-3756 431-0230
Accesorio Cryolys® para Precellys 24 y Evolution
Cajas Enfriadores de sobremesa
Cryolys es una opción de refrigeración patentada para los homogeneizadores Precellys que evita el aumento de la temperatura durante el proceso de homogeneización, manteniéndola dentro del rango fisiológico, entre 4 y 20 °C, dependiendo de los ajustes, la fuerza y la duración de la homogeneización.
  • Cryolys evita la degradación o desnaturalización dependiente de la temperatura de moléculas sensibles como el ARN o las proteínas nativas
  • Proporciona mayores rendimientos de moléculas objetivo intactas durante la extracción posterior y obtiene mejores resultados durante el análisis posterior
También está disponible el Cryolys Evolution (432-0346), que ha sido diseñado específicamente para el homogeneizador Precellys Evolution y sólo requiere hielo seco para su funcionamiento.
Información para pedidos: Los modelos Cryolys enumerados a continuación requieren aire comprimido seco y nitrógeno líquido o hielo seco para funcionar.