- Pagina principal
- Cestas
- Cestas, alambre
- Juegos de cestas para reprocesamiento de utensilios de vidrio de laboratorio de uso general
Juegos de cestas para reprocesamiento de utensilios de vidrio de laboratorio de uso general
Proveedor: Miele
141-0149EA
0
EUR
141-0149
141-0148
Juegos de cestas para reprocesamiento de utensilios de vidrio de laboratorio de uso general
Cestas
Cestas, alambre
Unidad compacta o máquina grande, Miele Professional y Avantor tienen el sistema de reprocesamiento automático de cristalería de laboratorio ideal; seguro, estandarizado y validable. Hay dos juegos de cestas disponibles: El juego de cestas E 195 está diseñado para aparatos sin secado por aire forzado (ejemplo G7883) y el E 196 para aparatos con secado por aire forzado (ejemplo G7883 CD). Los dos conjuntos se distinguen por la conexión a la unidad de secado, señalada con TA (con conexión de secado) o sin TA (sin conexión de secado).
Hay dos juegos de cestas disponibles: El juego de cestas E 195 está diseñado para aplicaciones que no incorporan secado por aire forzado (p. ej., G7883) y E196 para aplicaciones con secado por aire forzado (p. ej., G7883 CD). Los dos juegos se distinguen por la conexión a la unidad de secado, indicada mediante con TA (con conexión de secado) o sin TA (sin conexión de secado).
- Carga universal: El concepto permite preparar en un solo lote material de vidrio de laboratorio universal, como botellas, material de vidrio de cuello estrecho, vasos de medida, vasos de precipitados, etc.
- La cristalería de laboratorio alta puede prepararse retirando la cesta superior
- Limpieza simultánea de frascos y sus tapas/tapones; limpieza de frascos en la cesta inyectora y limpieza de las tapas/tapones en la cesta superior
- Proceso de preparación muy económico gracias a la limpieza en dos niveles
Compostion of E 195 set: 1×O 195 cesta superior/frontal abierta vacía, 1×E356 unidad inyectora móvil ½ multiuso sin TA, 2×AK 12 inserto ½, 1×E 106 inserto ½.
Compositon of E 196 set: 1×O195 cesta superior/frontal vacía, 1×E 388 unidad inyectora móvil ½ polivalente w TA, 2×AK 12 inserto ½, 1×E 106 inserto ½.
Datos técnicos de los componentes de los kits:
O 195 VWR®: Upper basket/open front (empty): Cesta superior con brazo rociador incorporado y espacio para varios insertos. ANCHO×PROFUNDIDAD×ALTURA: 531×475×215 mm.
E 356 VWR®: Mobile injection unit ½ multipurpose: La cesta inyectora E 356 Miele-VWR® es sin conexión de secado. La mitad para la cristalería de cuello estrecho, la otra mitad para otras inserciones. Espacio libre con cesta superior, 284 mm; espacio libre sin cesta superior, 488 mm.
E 388 VWR®: Mobile injection unit ½ multipurpose TA: Las mismas características de la E 356 pero la E 388 tiene la conexión para la unidad de secado de aire caliente.
AK 12 insert ½: Para embudos, vasos de precipitados, frascos de cuello ancho, etc. ANCHO×FONDO×ALTURA: 225×442×67/127 mm.
E 106 insert ½: Para diverso material de vidrio de laboratorio (material de vidrio de cuello estrecho, frascos de medición, etc.). ANCHO×PROFUNDIDAD×ALTURA: 195×430×186 mm.
O 195 VWR®: Upper basket/open front (empty): Cesta superior con brazo rociador incorporado y espacio para varios insertos. ANCHO×PROFUNDIDAD×ALTURA: 531×475×215 mm.
E 356 VWR®: Mobile injection unit ½ multipurpose: La cesta inyectora E 356 Miele-VWR® es sin conexión de secado. La mitad para la cristalería de cuello estrecho, la otra mitad para otras inserciones. Espacio libre con cesta superior, 284 mm; espacio libre sin cesta superior, 488 mm.
E 388 VWR®: Mobile injection unit ½ multipurpose TA: Las mismas características de la E 356 pero la E 388 tiene la conexión para la unidad de secado de aire caliente.
AK 12 insert ½: Para embudos, vasos de precipitados, frascos de cuello ancho, etc. ANCHO×FONDO×ALTURA: 225×442×67/127 mm.
E 106 insert ½: Para diverso material de vidrio de laboratorio (material de vidrio de cuello estrecho, frascos de medición, etc.). ANCHO×PROFUNDIDAD×ALTURA: 195×430×186 mm.
O 195 VWR: Cesta superior/parte frontal abierta (vacío): Cesta superior con brazo de dosificación integrado y espacio para varios accesorios. An x F x Al: 531 × 475 × 215 mm.
E 356 VWR: unidad inyectora móvil 1/2 multifunción: la cesta de inyector E 356 Miele-VWR no tiene conexión de secado. Mitad para utensilios de vidrio de cuello estrecho, mitad para otros accesorios. Espacio con cesta superior, 284 mm; espacio sin cesta superior, 488 mm.
E 388 VWR: unidad inyectora móvil 1/2 multifunción con TA: mismas características de E 356, pero la unidad E 388 contiene una conexión para la unidad de secado con aire caliente.
AK 12 accesorio 1/2: para embudos, vasos de precipitados, matraces de cuello ancho, etc... An x F x Al: 225 × 442 × 67/127 mm.
E 106 accesorio 1/2: Para diferentes utensilios de vidrio de laboratorio (elementos de vidrio de cuello estrecho, matraces aforados, etc.). An x F x Al: 195 × 430 × 186 mm.
- Carga universal: el concepto permite preparar en un único lote utensilios de vidrio de laboratorio como botellas, elementos de vidrio de cuello estrecho, medidores de vidrio, vasos de precipitado, etc.
- Se pueden preparar utensilios de vidrio de laboratorio altos retirando la cesta superior
- Limpieza simultánea de matraces y sus tapones; limpieza de matraces en la cesta del inyector y limpieza de los tapones en la cesta superior
- Proceso de preparación altamente económico mediante la limpieza en 2 niveles
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Consulta de precio
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart