Calcio cloruro 0.02 mol/l (0.04 N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. 1014603
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Cloruro de calcio
87802.290EA 262 EUR
87802.290
Calcio cloruro 0.02 mol/l (0.04 N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. 1014603
Calcio cloruro
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.
Suministrado con certificado de análisis. Fabricación según demanda. Consulte con atención al cliente.
Formula: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022