Ácido 2-cloronicotinico
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Atención
EHERC11451900EA 130 EUR
EHERC11451900
Ácido 2-cloronicotinico
Ácido 2-cloronicotinico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Pto. Ebullición: 284 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006236
Núm. CAS: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0