Anilina clorhidrato

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Anilina HClCloruro de anilinio

PRLSMC312673.0500EA 0 EUR
PRLSMC312673.0500
Anilina clorhidrato
Anilina clorhidrato
Formula: C₆H₈ClN
MW: 129,59 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 198 °C
Densidad: 1,2215 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 193 °C
Número MDL: MFCD00012958
Núm. CAS: 142-04-1
EINECS: 205-519-8
UN: 1548
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00616

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR