Ácido 3-tenoico para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41525.0010EA 244 EUR
8.41525.0010
Ácido 3-tenoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 3-tenoico
Formula: C₅H₄O₂S
MW: 128,15 g/mol
Pto. de fusión: 137 °C
Número MDL: MFCD00005467
Núm. CAS: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Índice Merck: 12,09415

Order Now

Resultados test especificaciones

Melting Point 137 - 140 °C
Molar Mass 128.14 g/mol
Hill Formula C5H4O2S

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR