Cianoacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00882.9025EA 0 EUR
8.00882.9999 8.00882.9025
Cianoacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Cianoacetato de etilo
Formula: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Pto. Ebullición: 209 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001940
Núm. CAS: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Índice Merck: 13,03821
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 20 g/l (20°C)
Melting Point -22 °C
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4166 (20 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460°C
Synonyms Cyanoacetic acid ethyl ester
Hill Formula C5H7NO2
Chemical Formula NCCH2COOC2H5