Cloroformiato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00881.9025EA 0 EUR
8.00881.9025 8.00881.0250 8.00881.1000 8.00881.0100 8.00881.9999
Cloroformiato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloroformiato de etilo
Formula: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Pto. Ebullición: 93 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –81 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000644
Núm. CAS: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1 (3, 8),I
Índice Merck: 12,03831