Cloroacetato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ200
MERC8.00413.9999
Cloroacetato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloroacetato de etilo
Formula: C₄H₇ClO₂
MW: 122,55 g/mol
Pto. Ebullición: 144 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000932
Núm. CAS: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
ADR: 6.1 (3),II
Índice Merck: 13,03818
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 12.3 g/l (20 °C)
Melting Point -26 °C
Molar Mass 122.55 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.8 hPa (20 °C)
Flash Point 54 °C
Refractive Index 1.4205 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 %(V)
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 452 °C
Evaporation number 0.23