Rojo neutro
Proveedor: Merck
Sinónimos: N8,N8,3-Trimetil-2,8-fenazinadiamina monoclorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01369.1000EA 0 EUR
1.01369.1000
Rojo neutro
Rojo neutro
Formula: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Pto. de fusión: 290 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012651
Núm. CAS: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Índice Merck: 12,06571