Benzofurano
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Sinónimos: Benzo[b]furano
EHERC20591500EA 97.4 EUR
EHERC20591500
Benzofurano
Benzofurano
Formula: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Pto. Ebullición: 173 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < –18 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 50 °C
Número MDL: MFCD00005847
Núm. CAS: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
Índice Merck: 13,01089