Hidróxido de fentina
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de trifenilestaño
EHERC13602000EA 83.5 EUR
EHERC13602000
Hidróxido de fentina
Hidróxido de fentina
Formula: C₁₈H₁₆OSn
MW: 367,03 g/mol
Pto. de fusión: 128 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00013928
Núm. CAS: 76-87-9
EINECS: 200-990-6
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09875