2,6-Diisopropilnaftaleno
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12637700EA 126 EUR
EHERC12637700
2,6-Diisopropilnaftaleno
2,6-Diisopropilnaftaleno
Formula: C₁₆H₂₀
MW: 212,33 g/mol
Pto. Ebullición: 279,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 67…69 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00021648
Núm. CAS: 24157-81-1
EINECS: 246-045-1