Cloroacetato de metilo
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Peligro
EHERC11348700EA 75.6 EUR
EHERC11348700
Cloroacetato de metilo
Cloroacetato de metilo
Formula: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Pto. Ebullición: 131 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1,2378 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Número MDL: MFCD00000931
Núm. CAS: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 12,06122