Ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L17577.06EA 81.6 EUR
L17577.06
Ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico ≥98%
Ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico
Formula: C₅H₅NO₃
MW: 127,1 g/mol
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318162
Núm. CAS: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4