6-(Trifluorometil)indol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L17009.03EA 210 EUR
L17009.03 L17009.MD
6-(Trifluorometil)indol ≥97%
6-(Trifluorometil)indol
Formula: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Pto. de fusión: 101…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272316
Núm. CAS: 13544-43-9
EINECS: 000-000-0