Ácido 5-metilisoxazol-4-carboxílico ≥98%
Atención
L14628.06EA 93.3 EUR
L14628.06
Ácido 5-metilisoxazol-4-carboxílico ≥98%
Ácido 5-metilisoxazol-4-carboxílico
Formula: C₅H₅NO₃
MW: 127,1 g/mol
Pto. de fusión: 144…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955655
Núm. CAS: 42831-50-5
EINECS: 000-000-0