n-Butillitio 1.6 mol/l in hexane
Proveedor: Thermo Scientific
L13559.AEEA 70.4 EUR
L13559.AE L13559.AP
n-Butillitio 1.6 mol/l in hexane
n-Butillitio
Formula: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Densidad: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –22 °C
Número MDL: MFCD00009414
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I